Läs mer
4-aminofenyleter, 98 %
Produktkod. 10611752 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10611752 25 g Glasflaska 25g
10459200 5 g Glasflaska 5g
10434915 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10611752 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104330250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 101-80-4 | C12H12N2O | 200,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-80-4
Molekylformel C12H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 200.24
MDL-nummer MFCD00007863
InChI-nyckel HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-oxydianiline, 4,4'-diaminodiphenyl ether, 4,4-oxydianiline, 4-aminophenyl ether, 4,4'-oxybisbenzenamine, oxydianiline, 4-4-aminophenoxy aniline, diaminodiphenyl ether, benzenamine, 4,4'-oxybis, p,p'-oxydianiline
PubChem CID 7579
ChEBI CHEBI:34384
IUPAC-namn 4-(4-aminofenoxi)anilin
LEDER C1=CC(=CC=C1N)OC2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminophenyl ether
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 189 °C till 193 °C
Kokpunkt 190 °C (0,1 mmHg)
Flampunkt 218 °C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (H2NC6H4)2O
Kvantitet 25 g
Beilstein 13, 441
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: försumbar
Formel vikt 200.24
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Aminophenyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.