Läs mer
(4-Aminophenyl)(phenyl)methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Aminophenyl)(phenyl)methanol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H,14H2 |
| Formel vikt | 199.1 |