Läs mer
4-aminofenylsulfon, 97 %
Produktkod. 10244320 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10244320 100 g 100g
10192650 5 g 5g
10102660 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10244320 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104361000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 80-08-0 | C12H12N2O2S | 248,3 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-08-0
Molekylformel C12H12N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 248.3
MDL-nummer MFCD00007887
InChI-nyckel MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dapsone, diaphenylsulfone, 4,4'-diaminodiphenyl sulfone, dapson, 4,4'-sulfonyldianiline, diaphenylsulfon, sulfona, 4-aminophenyl sulfone, avlosulfone, diphenasone
PubChem CID 2955
ChEBI CHEBI:4325
IUPAC-namn 4-(4-aminofenyl)sulfonylanilin
LEDER C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminophenyl sulfone
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 173 °C till 178 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (H2NC6H4)2SO2
Kvantitet 100 g
Beilstein 13, 536
Merck Index 15, 2822
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: löslig i utspädd saltsyra, löslig i alkohol, metanol och aceton
Formel vikt 248.3
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Aminophenyl sulfone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.