Läs mer
4-Aminophenylacetic acid, 98%
Produktkod. 11437656
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437656 10 g 10g
11447656 50 g 50g
11457656 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14675.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1197-55-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
4-aminofenylättiksyra, används som en icke-translokerad kompetitiv hämmare av den epiteliala peptidtransportören PepT1. Det kan detekteras med HPLC, NMR-tekniker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-aminofenylättiksyra, används som en icke-translokerad kompetitiv hämmare av epitelpeptidtransportören PepT1. Det kan detekteras med HPLC, NMR-tekniker.
Löslighet Mycket löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Stabil vid normala temperaturer och tryck. Stabil vid rumstemperatur i slutna behållare under normala lagrings- och hanteringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1197-55-3
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.17
MDL-nummer MFCD00007916
InChI-nyckel CSEWAUGPAQPMDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminophenylacetic acid, 2-4-aminophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-amino, p-aminophenylacetic acid, 4-aminobenzeneacetic acid, 4-carboxymethylaniline, acetic acid, p-aminophenyl, para-aminophenyl acetic acid, p-aminophenyl acetic acid, 4-aminophenyl acetic acid
PubChem CID 14533
IUPAC-namn 2-(4-aminofenyl)ättiksyra
LEDER NC1=CC=C(CC(O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminophenylacetic acid
Smältpunkt ∼201°C (decomposition)
Beilstein 2208094
Merck Index 14,463
Löslighetsinformation Very soluble in water.
Kvantitet 10 g
Formel vikt 151.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.