Läs mer
4-Aminofenyleddiksyra, 98 %
Beskrivning
4-aminofenylättiksyra, används som en icke-translokerad kompetitiv hämmare av den epiteliala peptidtransportören PepT1. Det kan detekteras med HPLC, NMR-tekniker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4-aminofenylättiksyra, används som en icke-translokerad kompetitiv hämmare av epitelpeptidtransportören PepT1. Det kan detekteras med HPLC, NMR-tekniker.
Löslighet Mycket löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Stabil vid normala temperaturer och tryck. Stabil vid rumstemperatur i slutna behållare under normala lagrings- och hanteringsförhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminophenylacetic acid |
| Smältpunkt | ∼201 °C (dekomposition) |
| Beilstein | 2208094 |
| Merck Index | 14,463 |
| Löslighetsinformation | Mycket löslig i vatten. |
| Kvantitet | 250 g |
| Formel vikt | 151.17 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.