Läs mer
4-Aminofenylacetonitril, 99 %
Produktkod. 11413694
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413694 25 g 25g
11403694 5 g 5g
11423694 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413694 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11304.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 3544-25-0 | C8H8N2 | 132,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3544-25-0
Molekylformel C8H8N2
Molekylvikt (g/mol) 132.17
MDL-nummer MFCD00007912
InChI-nyckel YCWRFIYBUQBHJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzyl cyanide, 4-aminophenylacetonitrile, 2-4-aminophenyl acetonitrile, 4-aminophenyl acetonitrile, p-aminobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-amino, 4-aminobenzylcyanide, 4-amino-phenyl-acetonitrile, 2-4-aminophenyl ethanenitrile, 4-aminobenzyl
PubChem CID 77000
IUPAC-namn 2-(4-aminofenyl)acetonitril
LEDER NC1=CC=C(CC#N)C=C1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4-Aminophenylacetonitrile
Smältpunkt 42 °C till 46 °C
Kokpunkt 312 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1100108
Formel vikt 132.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.