Läs mer
4-aminofenylboronsyra hydroklorid, TRC
Product Code. 30320163
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
Product Code. Kvantitet
30320163 250 mg
1 options
Product Code. 30320163 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA615515250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Aminophenylboronic Acid Hydrochloride
CAS 80460-73-7
Molekylformel C6H8BNO2 . x(HCl)
Kvantitet 250 mg
Synonym B-(4-Aminophenyl)-boronic Acid Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H
LEDER Cl.Nc1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC-namn (4-aminofenyl)borsyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 173.41
Formel vikt 173.0415