Läs mer
4-aminofenyleter (4,4'-oxydianilin), Mikromol™
Produktkod. 18062560
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
18062560 25 mg
17999869 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 18062560 Supplier Mikromol Supplier No. MM0042.210025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-aminofenyleter (4,4'-oxydianilin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Aminophenylether (4,4'-Oxydianiline)
CAS 101-80-4
Analyt- eller komponentnamn 4-Aminophenylether (4,4'-Oxydianiline)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H12 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4,4'-Oxybis-benzenamine, Aniline, 4,4'-oxydi- (6CI,8CI), 4,4'-Oxybis[benzenamine], 1-Amino-4-(4-aminophenoxy)benzene, 4,4'-Diaminobiphenyl ether, 4,4'-Diaminobiphenyl oxide, 4,4'-Diaminodiphenyl ether, 4,4'-Diaminodiphenyl oxide, 4,4'-Diaminophenyl ether, 4,4'-Oxybis(aniline), 4,4'-Oxydianiline, 4,4'-Oxydiphenylamine, 4-(4-Aminophenoxy)aniline, 4-(4-Aminophenoxy)phenylamine, 4-(4'-Aminophenoxy)benzenamine, 4-Aminophenyl ether, Bis(4-aminophenyl) ether, Bis(p-aminophenyl) ether, DDE, DPE, DPE (amine), Di(4-aminophenyl) ether, NSC 37075, NSC 6089, ODA, Oxybis(4-aminobenzene), Oxydi-p-phenylenediamine, Oxydianiline, p,p'-Diaminodiphenyl ether, p,p'-Oxybis[aniline], p,p'-Oxydianiline, p-Aminophenyl ether
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
LEDER Nc1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1
IUPAC-namn 4-(4-aminofenoxi)anilin
Molekylvikt (g/mol) 200.24
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 200,095 g/mol