Läs mer
4-Aminofenyleter, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327111
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30327111 100 mg
1 options
Produktkod. 30327111 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC10215000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminophenylether (4,4'-Oxydianiline)
CAS 101-80-4
Analyt- eller komponentnamn 4-Aminophenylether (4,4'-Oxydianiline)
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C12 H12 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4,4'-Oxybis-benzenamine, Aniline, 4,4'-oxydi- (6CI,8CI), 4,4'-Oxybis[benzenamine], 1-Amino-4-(4-aminophenoxy)benzene, 4,4'-Diaminobiphenyl ether, 4,4'-Diaminobiphenyl oxide, 4,4'-Diaminodiphenyl ether, 4,4'-Diaminodiphenyl oxide, 4,4'-Diaminophenyl ether, 4,4'-Oxybis(aniline), 4,4'-Oxydianiline, 4,4'-Oxydiphenylamine, 4-(4-Aminophenoxy)aniline, 4-(4-Aminophenoxy)phenylamine, 4-(4'-Aminophenoxy)benzenamine, 4-Aminophenyl ether, Bis(4-aminophenyl) ether, Bis(p-aminophenyl) ether, DDE, DPE, DPE (amine), Di(4-aminophenyl) ether, NSC 37075, NSC 6089, ODA, Oxybis(4-aminobenzene), Oxydi-p-phenylenediamine, Oxydianiline, p,p'-Diaminodiphenyl ether, p,p'-Oxybis[aniline], p,p'-Oxydianiline, p-Aminophenyl ether
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
LEDER Nc1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1
IUPAC-namn 4-(4-aminofenoxi)anilin
Molekylvikt (g/mol) 200.24
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 200,095 g/mol