Läs mer
4-aminofenyleter, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15286196 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15286196 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 15286196 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S240
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
4-aminofenyleter101-80-41000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminophenylether
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 101-80-4, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Metoder For US EPA Method 8270
Densitet 2.12g/cm³
Fysisk form Fast
Molekylformel C12H12N2O
Färg Vitt
pH 1
Smältpunkt 58°C
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1N)OC2=CC=C(C=C2)N
IUPAC-namn 4-(4-aminofenoxi)anilin
Lösningsmedel eller matris Methanol-P and T
Molekylvikt (g/mol) 200.241
PubChem CID 7579
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34384
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Aminophenylether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-oxydianiline and its salts, methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning