missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Aminophenylmercuric Acetate (>90%), TRC

Produktkod. 30316533
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30316533 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30316533 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6260251G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Aminophenylmercuric Acetate
CAS 6283-24-5
Molekylformel C8 H9 Hg N O2
Kvantitet 1 g
Synonym (Acetato-κO)(4-aminophenyl)mercury, (Acetato)(p-aminophenyl)mercury, (Acetato-O)(4-aminophenyl)mercury, (4-Aminophenyl)mercuric Acetate, NSC 7927, p-(Acetoxymercuri)aniline, p-Aminophenylmercuriacetate, p-Aminophenylmercuric Acetate, p-Aminophenylmercury Acetate
InChI formel InChI=1S/C6H6N.C2H4O2.Hg/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3)4;/h2-5H,7H2;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
LEDER O=C(O[Hg]C1=CC=C(N)C=C1)C
IUPAC-namn acetoxy-(4-aminophenyl)mercury
Molekylvikt (g/mol) 351.75
Formel vikt 353.034
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.