missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Aminophenylmercuric Acetate (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminophenylmercuric Acetate |
| CAS | 6283-24-5 |
| Molekylformel | C8 H9 Hg N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (Acetato-κO)(4-aminophenyl)mercury, (Acetato)(p-aminophenyl)mercury, (Acetato-O)(4-aminophenyl)mercury, (4-Aminophenyl)mercuric Acetate, NSC 7927, p-(Acetoxymercuri)aniline, p-Aminophenylmercuriacetate, p-Aminophenylmercuric Acetate, p-Aminophenylmercury Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N.C2H4O2.Hg/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3)4;/h2-5H,7H2;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1 |
| LEDER | O=C(O[Hg]C1=CC=C(N)C=C1)C |
| IUPAC-namn | acetoxy-(4-aminophenyl)mercury |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.75 |
| Formel vikt | 353.034 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?