missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Aminophlorizin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminophlorizin |
| CAS | 82628-89-5 |
| Molekylformel | C21 H25 N O9 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO9/c22-11-4-1-10(2-5-11)3-6-13(25)17-14(26)7-12(24)8-15(17)30-21-20(29)19(28)18(27)16(9-23)31-21/h1-2,4-5,7-8,16,18-21,23-24,26-29H,3,6,9,22H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1 |
| LEDER | Nc1ccc(CCC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1 |
| IUPAC-namn | 3-(4-aminophenyl)-1-[2,4-dihydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 435.42 |
| Formel vikt | 435.1529 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?