Läs mer
4-aminoftalhydrazid, 98 %
Produktkod. 15436649
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15436649 5 g 5g
15426649 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15436649 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64921.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
En kemiluminescerande molekyl | CAS: 3682-14-2 | C8H7N3O2 | 177,16 g/mol
En kemiluminescerande molekyl
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3682-14-2
Molekylformel C8H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 177.16
MDL-nummer MFCD00010560
InChI-nyckel HUDPLKWXRLNSPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminophthalhydrazide, isoluminol, 6-aminophthalazine-1,4-diol, chembl14882, 1,4-phthalazinedione, 6-amino-2,3-dihydro, 6-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, iso-luminol, 1enu, 4-aminophthaloylhydrazine, 4-amino-phthalsaeure-hydrazid
PubChem CID 95014
LEDER NC1=CC=C2C(=O)NNC(=O)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminophthalhydrazide
Smältpunkt 300 °C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 5 g
Beilstein 164804
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i ammoniumhydroxid, natriumkarbonat eller annan bas.
IUPAC-namn 6-amino-2,3-dihydroftalazin-1,4-dion
Formel vikt 177.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.