Läs mer
4-aminoftalhydrazid, TRC
Produktkod. 30327965
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30327965 100 mg
1 options
Produktkod. 30327965 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA627708100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminophthalhydrazide
CAS 3682-14-2
Molekylformel C8H7N3O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 7-Amino-4-hydroxy-1(2H)-phthalazinone, 4-Luminol, 6-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, Isoluminol, NSC 13567
InChI formel InChI=1S/C8H7N3O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(13)11-10-7(5)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
LEDER Nc1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
IUPAC-namn 6-amino-2,3-dihydroftalazin-1,4-dolon
Molekylvikt (g/mol) 177.16
Formel vikt 177.0538