Läs mer
4-aminoftalhydrazid, TRC
Produktkod. 30314981
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30314981 500 mg
30309724 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30314981 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA627708500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminophthalhydrazide
CAS 3682-14-2
Molekylformel C8H7N3O2
Kvantitet 500 mg
Synonym 7-Amino-4-hydroxy-1(2H)-phthalazinone, 4-Luminol, 6-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, Isoluminol, NSC 13567
InChI formel InChI=1S/C8H7N3O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(13)11-10-7(5)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
LEDER Nc1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
IUPAC-namn 6-amino-2,3-dihydroftalazin-1,4-dolon
Molekylvikt (g/mol) 177.16
Formel vikt 177.0538