Läs mer
4-Aminoftalimid, 97 %
Produktkod. 11488906
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488906 5 g 5g
11498906 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17051.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3676-85-5 | C8H6N2O2 | 162,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3676-85-5
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.15
MDL-nummer MFCD00041854
InChI-nyckel PXRKCOCTEMYUEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminophthalimide, 5-aminoisoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5-amino, 5-amino-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5-amino-isoindole-1,3-dione, phthalimide, 4-amino, 5-amino-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 5-amino-2h-isoindole-1,3-dione, 5-amino-2h-benzo c azolidine-1,3-dione, 5-aminophthalimide
PubChem CID 72915
IUPAC-namn 5-aminoisoindol-1,3-dion
LEDER NC1=CC=C2C(=O)NC(=O)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminophthalimide
Smältpunkt 289°C to 291°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 162.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.