Läs mer
4-Aminophthalonitrile, 98%
Produktkod. 11353057
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11353057 5 g 5g
11343057 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13433.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56765-79-8 | C8H5N3 | 143.149 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56765-79-8
Molekylformel C8H5N3
Molekylvikt (g/mol) 143.149
MDL-nummer MFCD00041741
InChI-nyckel RRCAJFYQXKPXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminophthalonitrile, 3,4-dicyanoaniline, 1,2-benzenedicarbonitrile, 4-amino, 3,4-dicyanoanline, 4-amino-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-amino-phthalonitril, 4-amino-phthalonitrile, 3,4-dicyano aniline, acmc-1awu3
PubChem CID 92529
IUPAC-namn 4-aminobensen-1,2-dikarbonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1N)C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminophthalonitrile
Smältpunkt 179°C to 182°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2937382
Formel vikt 143.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.