Läs mer
4-Aminopiperidine-3,3,4,5,5-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminopiperidine-3,3,4,5,5-D5 |
| CAS | 1219803-60-7 |
| Molekylformel | C5 D5 H7 N2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3,3,4,5,5-Pentadeuteriopiperidin-4-amine, 4-Aminopiperidine-3,3,4,5,5-d5, 4-Aminopiperidine-3,3,4,5,5-D5, 4-Piperidinamine-3,3,4,5,5-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5,7H,1-4,6H2/i1D2,2D2,5D |
| LEDER | [2H]C1([2H])CNCC([2H])([2H])C1([2H])N |
| IUPAC-namn | 3,3,4,5,5-pentadeuteriopiperidin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.193 |
| Formel vikt | 105.1314 |