missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Aminopiperidine-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminopiperidine-4-carboxylic Acid |
| CAS | 40951-39-1 |
| Molekylformel | C6 H12 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O2/c7-6(5(9)10)1-3-8-4-2-6/h8H,1-4,7H2,(H,9,10) |
| LEDER | NC1(CCNCC1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-aminopiperidine-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.17 |
| Formel vikt | 144.0899 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?