Läs mer
4-Aminopiperidin, 95 %
Produktkod. 11394566
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394566 5 g 5g
11304576 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394566 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20127.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13035-19-3 | C5H12N2 | 100,165 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13035-19-3
Molekylformel C5H12N2
Molekylvikt (g/mol) 100.165
MDL-nummer MFCD02179399
InChI-nyckel BCIIMDOZSUCSEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopiperidine, 4-piperidinamine, 4-piperidineamine, piperidin-4-ylamine, 4-amino piperidine, 4-piperidylamine, 4-piperidinamine dihydrochloride, pperdn-4-amne, 4-amino, 4-amino-piperidine
PubChem CID 424361
IUPAC-namn piperidin-4-amin
LEDER C1CNCCC1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminopiperidine
Densitet 0.954
Kokpunkt 65 °C (18 mmHg)
Flampunkt 46 °C (114 °F)
Brytningsindex 1.491
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 1105
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk; Kan bilda en utfällning
Formel vikt 100.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.