Läs mer
4-Aminopiperidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminopiperidine |
| CAS | 13035-19-3 |
| Molekylformel | C5 H12 N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Piperidin-4-ylamine, 4-Piperidinamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5,7H,1-4,6H2 |
| LEDER | NC1CCNCC1 |
| IUPAC-namn | Piperidin-4-Amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.162 |
| Formel vikt | 100.1 |