Läs mer
4-aminopyren, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminopyrene |
| CAS | 17075-03-5 |
| Molekylformel | C16H11N |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Pyren-4-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11N/c17-14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H,17H2 |
| LEDER | Nc1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23 |
| IUPAC-namn | Pyren-4-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.27 |
| Formel vikt | 217.0891 |