Läs mer
4-aminopyren, TRC
Produktkod. 30323553
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30323553 10 mg
1 options
Produktkod. 30323553 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA57717810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminopyrene
CAS 17075-03-5
Molekylformel C16H11N
Kvantitet 10 mg
Synonym Pyren-4-amine
InChI formel InChI=1S/C16H11N/c17-14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H,17H2
LEDER Nc1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23
IUPAC-namn Pyren-4-amin
Molekylvikt (g/mol) 217.27
Formel vikt 217.0891