Läs mer
4-aminopyridin-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15525906 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15525906 250 mg 250mg
15515906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15525906 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 455772500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 100047-36-7
Molekylformel C6H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 138.12
InChI-nyckel JRZBTJVSAANBEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopicolinic acid, 4-aminopyridine-2-carboxylicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-amino, 4-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 4-amino-pyridine-2-carboxylic acid, 4-aminopicolinicacid, 4-amino-picolinsaure, pubchem22241, 2-carboxy-4-aminopyridine, picolinic acid, 4-amino
PubChem CID 2050132
IUPAC-namn 4-aminopyridin-2-karboxylsyra
LEDER C1=CN=C(C=C1N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Smältpunkt 319,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 138.12
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.