Läs mer
4-aminopyridin,∽ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11493181 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493181 5 g 5g
11403191 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493181 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215036605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 SEK
    455.69 SEK / 5g
    Save 23.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 504-24-5
Molekylformel C5H6N2
Molekylvikt (g/mol) 94.117
InChI-nyckel NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
PubChem CID 1727
ChEBI CHEBI:34385
IUPAC-namn pyridin-4-amin
LEDER C1=CN=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminopyridine
Färg Gult
Analysprocentintervall ∽98%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 94.13
Fysisk form Kristaller