missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-aminopyridin,∽ 98 %, MP Biomedicals™

Produktkod. p-4404653 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11493181

Brand: MP Biomedicals 0215036605

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 504-24-5
Molekylformel C5H6N2
Molekylvikt (g/mol) 94.117
InChI-nyckel NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
PubChem CID 1727
ChEBI CHEBI:34385
IUPAC-namn pyridin-4-amin
LEDER C1=CN=CC=C1N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Aminopyridine
Färg Gult
Analysprocentintervall ∽98%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 94.13
Fysisk form Kristaller
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.