Läs mer
4-aminopyridin, 98 %
Produktkod. 11499573
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499573 50 g 50g
11409583 250 g 250g
11489573 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499573 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12405.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 504-24-5 | C5H6N2 | 94,117 g/mol
Det används som ett forskningsverktyg för att karakterisera undertyper av kaliumkanalen. Det har också använts som ett läkemedel för att hantera några av symptomen på multipel skleros. I laboratoriet är 4-AP ett användbart farmakologiskt verktyg för att studera olika kaliumkonduktanser inom fysiologi och biofysik. Patienter med ryggmärgsskada har också sett förbättring med 4-AP-terapi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i vatten (112 g/L vid 20 grader C). Löslig i etyleter, bensen. Något lösligt i ligroin. Mycket löslig i etanol. Löslig i metanol, aceton, tetrahydrofuran, isopropanol, acetonitril, N,N-dimetylformamid, dimetylsulfoxid och etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 504-24-5
Molekylformel C5H6N2
Molekylvikt (g/mol) 94.117
MDL-nummer MFCD00006439
InChI-nyckel NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
PubChem CID 1727
ChEBI CHEBI:34385
IUPAC-namn pyridin-4-amin
LEDER C1=CN=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminopyridine
Smältpunkt 157°C to 161°C
Densitet 1.26
Kokpunkt 273°C to 274°C
Flampunkt 164°C (327°F)
Odör Unpleasant
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2671
Beilstein 105782
Merck Index 14,3933
Löslighetsinformation Soluble in water(112g/L at 20 deg C). Soluble in ethyl ether,benzene. Slightly soluble in ligroin. Very soluble in ethanol. Soluble in methanol,acetone,tetrahydrofuran,isopropanol,acetonitrile,N,N-dimethylformamide,dimethylsulfoxide,and ethanol.
Formel vikt 94.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Aminopyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminopyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.