Läs mer
4-aminopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13458298 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
5g
Produktkod. 13458298
Brand: Thermo Scientific Acros 104570010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 504-24-5 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 504-24-5
Molekylformel C5H6N2
Molekylvikt (g/mol) 94.12
MDL-nummer MFCD00006439
InChI-nyckel NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
PubChem CID 1727
ChEBI CHEBI:34385
IUPAC-namn pyridin-4-amin
LEDER C1=CN=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminopyridine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 157°C to 161°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 273°C
Flampunkt 156°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C5H4N)NH2
Kvantitet 1 kg
Beilstein 22,433
Merck Index 15,2802
Löslighetsinformation Solubility in water: 74g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,benzene and ether,slightly soluble in acetone and methanol
Formel vikt 94.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Aminopyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.