Läs mer
4-Aminopyridine, 99+%, Thermo Scientific™
A potassium channel blocker
774.50 SEK - 2136.56 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 504-24-5 |
|---|---|
| Molekylformel | C5H6N2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 94.117 |
| MDL-nummer | MFCD00006439 |
| InChI-nyckel | NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine |
| PubChem CID | 1727 |
| ChEBI | CHEBI:34385 |
| IUPAC-namn | pyridin-4-amine |
| LEDER | C1=CN=CC=C1N |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15434069
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61470.14 |
25g |
774.50 SEK
25g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15444069
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61470.22 |
100g |
2136.56 SEK
100g |
Beräknad leverans: 31-07-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| C5H6N2 | |
| MFCD00006439 | |
| 4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine | |
| CHEBI:34385 | |
| C1=CN=CC=C1N |
Specifikationer
| 4-Aminopyridine | |
| 1.26 | |
| 164°C (327°F) | |
| C5H6N2 | |
| UN2671 | |
| 14,3933 | |
| NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N | |
| pyridin-4-amine | |
| 1727 | |
| 94.12 |
| 504-24-5 | |
| 273°C to 274°C | |
| Unpleasant | |
| MFCD00006439 | |
| 105782 | |
| 4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine | |
| C1=CN=CC=C1N | |
| 94.117 | |
| CHEBI:34385 | |
| ≥99% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H300-H311-H315-H319-H335
Fatal if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H300-H311-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: AMINOPYRIDINES
missing translation for 'einecsNumber' : 207-987-9
missing translation for 'rtecsNumber' : US1750000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures