missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Aminopyridine N-Oxide, TRC

Produktkod. 30135172
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135172 500 mg
18063490 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135172 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA629010500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3535-75-9
Molekylformel C5H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 110.11
Synonym 4-Pyridinamine, 1-oxide, Pyridine, 4-amino-, 1-oxide (6CI,7CI,8CI), 4-Aminopyridine 1-oxide, 4-Aminopyridine N-oxide, NSC 351983, Phillips 1863
IUPAC-namn 1-hydroxypyridin-4-imine
LEDER Nc1cc[n+]([O-])cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Aminopyridine N-Oxide
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O/c6-5-1-3-7(8)4-2-5/h1-4,6,8H
Formel vikt 110.048
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.