Läs mer
Tocris Bioscience™ 4-Aminopyridine
Produktkod. 18772494
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18772494 100 mg
1 options
Produktkod. 18772494 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 0940/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00 SEK
    1324.05 SEK / 100mg
    Save 75.95 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Non-selective KV channel blocker
Non-selective voltage-dependent K+-channel blocker (IC50 values are 170 and 230 μM at KV1.1 and KV1.2 respectively). Caged 4-AP (Cat. No. 3557) is also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminopyridine
CAS 504-24-5
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C5H6N2
Formel vikt 94.12
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 94.117