Läs mer
4-aminopyrimidin-2(1H)-ett (cytosin), Mikromol™
Produktkod. 17934156
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17934156 25 mg
1 options
Produktkod. 17934156 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0749.050025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-aminopyrimidin-2(1H)-ett (Cytosin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytosine
CAS 71-30-7
Analyt- eller komponentnamn Cytosine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H5 N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Aminopyrimidin-2(1H)-one, Gemcitabine Hydrochloride Imp. A (EP), Gemcitabine Imp. A (EP), Lamivudine Imp. E (EP), Cytosine, GR 93089X, Lamivudine related, Cytosine (GR93089X), Cytarabine Impurity C, Gemcitabine Hydrochloride Impurity A, Lamivudine Impurity E, Gemcitabine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
LEDER NC1=NC(=O)NC=C1
IUPAC-namn 4-amino-1H-pyrimidin-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 111.1
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 111,0433 g/mol