missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Aminopyrimidine-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminopyrimidine-5-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 65195-35-9 |
| Molekylformel | C7H9N3O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Amino-5-pyrimidinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O2/c1-2-12-7(11)5-3-9-4-10-6(5)8/h3-4H,2H2,1H3,(H2,8,9,10) |
| LEDER | CCOC(=O)c1cncnc1N |
| IUPAC-namn | ethyl 4-aminopyrimidine-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.17 |
| Formel vikt | 167.0695 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?