Läs mer
4-aminopyrimidin, 98 %
Produktkod. 15403677
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15403677 250 mg 250mg
11387139 1 g 1g
11397139 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15403677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27367.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 591-54-8 | C4H5N3 | 95,105 g/mol
4-aminopyrimidin har använts vid framställningen av 1:4-dihydro-4-imino-1-metylpyrimidinhydriodid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Aminopyrimidin har använts vid framställningen av 1:4-dihydro
-4-imino-1-metylpyrimidinhydriodid.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 591-54-8
Molekylformel C4H5N3
Molekylvikt (g/mol) 95.105
MDL-nummer MFCD00006112
InChI-nyckel OYRRZWATULMEPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopyrimidine, 4-pyrimidinamine, 4-pyrimidineamine, pyrimidin-4-ylamine, pyrimidine, 4-amino, 6-aminopyrimidine, 4-amino pyrimidine, pyrimidine-4-ylamine, pyrimidin-4-yl-amine, 4-pyrimidinamine 9ci
PubChem CID 68958
ChEBI CHEBI:38616
IUPAC-namn pyrimidin-4-amin
LEDER C1=CN=CN=C1N
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Aminopyrimidine
Smältpunkt 147 °C till 152 °C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 95.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.