Läs mer
4-Aminoquinaldine, TRC
Produktkod. 30310182
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30310182 1 g
1 options
Produktkod. 30310182 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6292651G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminoquinaldine
CAS 6628-04-2
Molekylformel C10 H10 N2
Kvantitet 1 g
Synonym Quinaldine, 4-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-4-quinolinamine, (2-Methylquinolin-4-yl)amine, 2-Methyl-4-aminoquinoline, 4-Amino-2-methylquinoline, 4-Aminoquinaldine, 4-Quinaldinamine, NSC 60281
InChI formel InChI=1S/C10H10N2/c1-7-6-9(11)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3,(H2,11,12)
LEDER Cc1cc(N)c2ccccc2n1
IUPAC-namn 2-methylquinolin-4-amine
Molekylvikt (g/mol) 158.2
Formel vikt 158.0844