Läs mer
4-aminokinolin, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15540654 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15540654 250 mg 250mg
15530654 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15540654 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 459762500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 578-68-7
Molekylformel C9H8N2
Molekylvikt (g/mol) 144.17
InChI-nyckel FQYRLEXKXQRZDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminoquinoline, 4-quinolinamine, 4-aminoguinoline, quinolin-4-ylamine, 4-quinolylamine, unii-gte5p5l97n, ccris 1679, gte5p5l97n, 4-quinolinylamine, 4-amino quinoline
PubChem CID 68476
IUPAC-namn kinolin-4-amin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminoquinoline
Kokpunkt 332.0°C to 337.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble.
Formel vikt 144.17
Procent renhet 95+%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Aminoquinoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.