Läs mer
4-aminoresorcinol hydroklorid, TRC
Produktkod. 30324365
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30324365 1 g
1 options
Produktkod. 30324365 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6292701G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminoresorcinol Hydrochloride
CAS 34781-86-7
Molekylformel C6H7NO2. HCl
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Amino-1,3-benzenediol Hydrochloride, 2,4-Dihydroxyaniline Hydrochloride, 4-Aminobenzene-1,3-diol Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H7NO2.ClH/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9;/h1-3,8-9H,7H2;1H
LEDER Cl.Nc1ccc(O)cc1O
IUPAC-namn 4-aminobensen-1,3-diol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 161.58
Formel vikt 161.0244
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.