Läs mer
4-Aminoresorcinol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminoresorcinol Hydrochloride |
| CAS | 34781-86-7 |
| Molekylformel | C6H7NO2. HCl |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Amino-1,3-benzenediol Hydrochloride, 2,4-Dihydroxyaniline Hydrochloride, 4-Aminobenzene-1,3-diol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO2.ClH/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9;/h1-3,8-9H,7H2;1H |
| LEDER | Cl.Nc1ccc(O)cc1O |
| IUPAC-namn | 4-aminobenzene-1,3-diol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.58 |
| Formel vikt | 161.0244 |