Läs mer
4-aminosalicylsyra, 98+%
Produktkod. 11430897
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430897 100 g 100g
11440897 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23289.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65-49-6 | C7H7NO3 | 153,137 g/mol
Konkurrenskraftig pteridinsyntetasinhibitor, har antibakteriell förmåga att hämma tillväxten av Mycobacterium tuberculosis. Det hämmar NF-κ B och folsyrasyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Konkurrenskraftig pteridinsyntetasinhibitor, har antibakteriell förmåga att hämma tillväxten av Mycobacterium tuberculosis. Det hämmar NF-κ B och folsyrasyntes.
Löslighet
Löslig i vatten (2 g/L) vid °20 C, utspädd natriumhydroxid, utspädd salpetersyra, eter (något), metanol, aceton och etanol. Praktiskt taget olöslig i bensen, kloroform och koltetraklorid.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65-49-6
Molekylformel C7H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 153.137
MDL-nummer MFCD00007789
InChI-nyckel WUBBRNOQWQTFEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminosalicylic acid, aminosalicylic acid, p-aminosalicylic acid, rezipas, pamisyl, parasalindon, aminopar, deapasil, ferrosan, apacil
PubChem CID 4649
ChEBI CHEBI:27565
IUPAC-namn 4-amino-2-hydroxibensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1N)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminosalicylic acid
Smältpunkt ∼135°C to 145°C (decomposition)
Odör Odorless
Kvantitet 100 g
Beilstein 473071
Merck Index 14,477
Löslighetsinformation Soluble in water (2g/L) at 20°C,dilute sodium hydroxide,dilute nitric acid,ether (slightly),methanol,acetone,and ethanol. Virtually insoluble in benzene,chloroform,and carbon tetrachloride.
Formel vikt 153.14
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.