Läs mer
4-aminosalicylsyra, TRC
Product Code. 30012686
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30012686 5 g
30009954 10 g
17980685 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30012686 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA6292205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65-49-6
Molekylformel C7 H7 N O3
Molekylvikt (g/mol) 153.14
Synonym Salicylic acid, 4-amino- (8CI), 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 2-Hydroxy-4-aminobenzoic acid, 3-Hydroxy-4-carboxyaniline, 4-ASA, 4-Aminosalicylic acid, 4-Carboxy-3-hydroxyaniline, Amino-PAS, Apacil, Apas, Deapasil, Entepas, Euteropas, Gabbropas, Monopass, NSC 2083, NSC 211698, Osacyl, PAS, PAS (acid), PASK, Pamacyl, Pamisyl, Para-Pas, Para-aminosalicylic acid, Paramycin, Parasal, Parasalicil, Parasalindon, Pasa, Pasalon, Pasara, Pasem, Paser, Pasmed, Pasnodia, Pasolac, Propasa, Rezipas, Sanipirol-4, p-Aminosalicylic acid
IUPAC-namn 4-amino-2-hydroxibensoesyra
LEDER Nc1ccc(C(=O)O)c(O)c1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Aminosalicylic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Formel vikt 153.0426
Procent renhet >95%