Läs mer
4-Aminostyrene, 97%, stab.
Produktkod. 11372657
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372657 1 g 1g
11382657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11845.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1520-21-4 | C8H9N | 119.167 g/mol
4-aminostyren genomgår ympsampolymerisation med poly(tetrafluoreten) (PTFE)1 och Si-yta,2 följt av oxidativ sampolymerisation med anilin. Således gör den PTFE och Si ytledande.1 4-VAn är kopplad med väteterminerade Si-ytor för strömlös metall och syntetisk metallavsättning.3 Palladium(II) schiff-baskomplex härledda från Allylamin och vinylanilin har rapporterats.4 Det fungerar också som ett andra ytaktivt ämne för beläggning av nanomagnetiska partiklar av enstaka väggar och fria kolvätskor. funktionalisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Aminostyren genomgår ympsampolymerisation med poly(tetrafluoretylen) (PTFE)1 och Si-yta,2 följt av oxidativ sampolymerisation med anilin. Således gör den PTFE och Si ytledande.1 4-VAn är kopplad med väteterminerade Si-ytor för strömlös metall och syntetisk metallavsättning.3 Palladium(II) schiff-baskomplex härledda från Allylamin och vinylanilin har rapporterats.4 Det fungerar också som ett andra ytaktivt ämne för beläggning av nanomagnetiska partiklar av enstaka väggar och fria kolvätskor. funktionalisering.
Löslighet Löslig i bensen, aceton och
metanol.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1520-21-4
Molekylformel C8H9N
Molekylvikt (g/mol) 119.167
MDL-nummer MFCD00015329
InChI-nyckel LBSXSAXOLABXMF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73700
IUPAC-namn 4-etenylanilin
LEDER C=CC1=CC=C(C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminostyrene
Namnnotering stabilized
Smältpunkt 23°C to 24°C
Densitet 1.014
Kokpunkt 92°C to 94°C (4 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Odorless
Brytningsindex 1.6285
Kvantitet 1 g
Beilstein 2204173
Synonym 4-vinylaniline, 4-aminostyrene, p-aminostyrene, benzenamine, 4-ethenyl, 4-aminostryene, ccris 4326, benzenamine,4-ethenyl, p-vinylaniline, p-amino styrene, para-aminostyrene
Löslighetsinformation Soluble in benzene,acetone and methanol.
Formel vikt 119.17
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Aminostyrene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminostyrene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.