Läs mer
4-(Aminosulfonyl)-7-fluoro-2,1,3-benoxadiazol, TRC
Produktkod. 30006444
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006444 250 mg
30005089 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30006444 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA629400250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91366-65-3
Molekylformel C6 H4 F N3 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 217.18
IUPAC-namn 7-fluoro-2,1,3-bensoxadiazol-4-sulfonamid
LEDER NS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Aminosulfonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4FN3O3S/c7-3-1-2-4(14(8,11)12)6-5(3)9-13-10-6/h1-2H,(H2,8,11,12)
Formel vikt 216.9957