Läs mer
4-(aminosulfonyl)-N-cyklopropylbensamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Aminosulfonyl)-N-cyclopropylbenzamide |
| CAS | 1044135-16-1 |
| Molekylformel | C10 H12 N2 O3 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzamide, 4-(aminosulfonyl)-N-cyclopropyl-, 4-(Aminosulfonyl)-N-cyclopropylbenzamide, AE 0852999 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O3S/c11-16(14,15)9-5-1-7(2-6-9)10(13)12-8-3-4-8/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,12,13)(H2,11,14,15) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)NC2CC2 |
| IUPAC-namn | N-cyklopropyl-4-sulfamoylbensamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.28 |
| Formel vikt | 240.0569 |