Läs mer
4-(aminosulfonyl)-N-cyklopropylbensamid, TRC
Produktkod. 30322818
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30322818 1 g
1 options
Produktkod. 30322818 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA4530551G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Aminosulfonyl)-N-cyclopropylbenzamide
CAS 1044135-16-1
Molekylformel C10 H12 N2 O3 S
Kvantitet 1 g
Synonym Benzamide, 4-(aminosulfonyl)-N-cyclopropyl-, 4-(Aminosulfonyl)-N-cyclopropylbenzamide, AE 0852999
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O3S/c11-16(14,15)9-5-1-7(2-6-9)10(13)12-8-3-4-8/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,12,13)(H2,11,14,15)
LEDER NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)NC2CC2
IUPAC-namn N-cyklopropyl-4-sulfamoylbensamid
Molekylvikt (g/mol) 240.28
Formel vikt 240.0569