missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Aminothieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine-2-carboxaldehyde Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminothieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine-2-carboxaldehyde Hydrochloride |
| CAS | 186792-96-1 |
| Molekylformel | C12H10ClN3OS |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-Amino-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine-2-carboxaldehyde Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N3OS.ClH/c13-11-8-5-7(6-16)17-12(8)15-10-4-2-1-3-9(10)14-11;/h1-6,15H,(H2,13,14);1H |
| LEDER | Cl.NC1=Nc2ccccc2Nc3sc(C=O)cc13 |
| IUPAC-namn | 4-amino-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine-2-carbaldehyde;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.75 |
| Formel vikt | 279.0233 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?