Läs mer
4-Aminothieno[3,2-d]pyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminothieno[3,2-d]pyrimidine |
| CAS | 16285-74-8 |
| Molekylformel | C6H5N3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Thieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-imine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3S/c7-6-5-4(1-2-10-5)8-3-9-6/h1-3H,(H2,7,8,9) |
| LEDER | N=C1NC=Nc2ccsc12 |
| IUPAC-namn | thieno[3,2-d]pyrimidin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.19 |
| Formel vikt | 151.0204 |