Läs mer
4-aminotiofenol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-58971 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10734211
Brand: Thermo Scientific Acros 104680050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1193-02-8 | C6H6NS | 124.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1193-02-8
Molekylformel C6H6NS
Molekylvikt (g/mol) 124.18
MDL-nummer MFCD00007880
InChI-nyckel WCDSVWRUXWCYFN-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-aminothiophenol, 4-mercaptoaniline, p-aminothiophenol, p-aminobenzenethiol, 4-amino thiophenol, benzenethiol, 4-amino, p-mercaptoaniline, benzenethiol, p-amino, p-aminophenylmercaptan, 4-aminophenyl mercaptan
PubChem CID 14510
IUPAC-namn 4-aminobensentiol
LEDER NC1=CC=C([S-])C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Aminothiophenol
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 37.0°C to 43.0°C
Färg Vitt till brunt
Kokpunkt 140.0°C to 145.0°C (16.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC6H4SH
Kvantitet 5 g
Beilstein 13, 533
Formel vikt 125.19
Procent renhet 96%
Fysisk form Crystalline Mass, Crystals or Flakes
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Aminothiophenol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.