Läs mer
4-aminotiofenol, 97 %
Beskrivning
4-aminotiofenol används i syntesen av pektin-4-aminotiofenolkonjugat och bildar självmonterade monolager (SAM) vid utvecklingen av DNA. Det används för att detektera trombin genom proteinigenkänning med ytförstärkt Raman-spektroskopi (SERS), som hittar tillämpningar i silver och guld nanopartiklar. Det fungerar som en länk till tiol (SH) funktionaliserar flerväggiga kolnanorör (MWCNTs).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4-aminotiofenol används vid syntes av pektin-4-aminotiofenolkonjugat och bildar självmonterade monolager (SAM) vid utvecklingen av DNA. Det används för att detektera trombin genom proteinigenkänning med ytförstärkt Raman-spektroskopi (SERS), som hittar tillämpningar i silver och guld nanopartiklar. Det fungerar som en länk till tiol (SH) funktionaliserar flerväggiga kolnanorör (MWCNTs).
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, klorformater och starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminothiophenol |
| Smältpunkt | 37 °C till 42 °C |
| Kokpunkt | 156 °C till 157 °C |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Odör | Stank |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3263 |
| Beilstein | 906904 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.