Läs mer
4-Aminothiophenol, 97%
Produktkod. 11428026
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428026 100 g 100g
11408026 5 g 5g
11418026 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14082.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1193-02-8 | C6H6NS | 124.18 g/mol
4-aminotiofenol används i syntesen av pektin-4-aminotiofenolkonjugat och bildar självmonterade monolager (SAM) vid utvecklingen av DNA. Det används för att detektera trombin genom proteinigenkänning med ytförstärkt Raman-spektroskopi (SERS), som hittar tillämpningar i silver och guld nanopartiklar. Det fungerar som en länk till tiol (SH) funktionaliserar flerväggiga kolnanorör (MWCNTs).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-aminotiofenol används vid syntes av pektin-4-aminotiofenolkonjugat och bildar självmonterade monolager (SAM) vid utvecklingen av DNA. Det används för att detektera trombin genom proteinigenkänning med ytförstärkt Raman-spektroskopi (SERS), som hittar tillämpningar i silver och guld nanopartiklar. Det fungerar som en länk till tiol (SH) funktionaliserar flerväggiga kolnanorör (MWCNTs).
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, klorformater och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1193-02-8
Molekylformel C6H6NS
Molekylvikt (g/mol) 124.18
MDL-nummer MFCD00007880
InChI-nyckel WCDSVWRUXWCYFN-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-aminothiophenol, 4-mercaptoaniline, p-aminothiophenol, p-aminobenzenethiol, 4-amino thiophenol, benzenethiol, 4-amino, p-mercaptoaniline, benzenethiol, p-amino, p-aminophenylmercaptan, 4-aminophenyl mercaptan
PubChem CID 14510
IUPAC-namn 4-aminobensentiol
LEDER NC1=CC=C([S-])C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminothiophenol
Smältpunkt 37°C to 42°C
Kokpunkt 156°C to 157°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Analysprocentintervall 97%
Odör Stench
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3263
Beilstein 906904
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 125.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.